Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK med Peel funktion og hætteglas etiket applikator
Opløsning:
600 dpi
Beskrivelse
- BradyPrinter i7100 industriel termotransfer-bordprinter er ideel til kunder, der har behov for pålidelig udskrivning i store mængder.
- Automatiser identifikation af hætteglasrør med hætteglassetiketapplikatoren, der udskriver og påfører etiketter på hætteglasrør på mindre end 2 sekunder.
- Denne printer leveres med en gratis Brady WorkStation Basic Design Software Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter.
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | Farveberøringsskærm |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (metrisk) | 252.00 mm |
| Højde (metrisk) | 288.00 mm |
| Dybde (metrisk) | 520.00 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 520.00 x 252.00 x 288.00 mm |
| Farveevne | Monokrom |
| Inkluderer | Peel and Present-modulet er forudinstalleret. Den leveres med en etiketapplikator til hætteglas, en britisk netledning, en Brady Workstation Basic Suite, 2 tomme båndkerner, en USB kabel, en produkt-cd med driveren, brugervejledningen på sprog, konfigurations-/indstillingsmanualen på engelsk og en trykt brugervejledning på engelsk |
| Udskrivningshastighed | 150.00 mm/s |
| Opløsning | 600 dpi |
| Vis mere |