Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK med Peel funktion og hætteglas etiket applikator
Artikelnummer. 17187021 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Opløsning:
600 dpi
Artikelnummer. Opløsning
17187021 600 dpi
1 options
Artikelnummer. 17187021 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 307655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54675.00 DKK
    47278.39 DKK / 1 sæt
    Spare 7396.61 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Industriel termotransfer-bordpladeprinter er ideel til kunder, der har brug for pålidelig udskrivning i store mængder.
  • BradyPrinter i7100 industriel termotransfer-bordprinter er ideel til kunder, der har behov for pålidelig udskrivning i store mængder.
  • Automatiser identifikation af hætteglasrør med hætteglassetiketapplikatoren, der udskriver og påfører etiketter på hætteglasrør på mindre end 2 sekunder.
  • Denne printer leveres med en gratis Brady WorkStation Basic Design Software Suite, så du straks kan begynde at designe professionelle etiketter.
Tekniske data
Display Type Farveberøringsskærm
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (metrisk) 252.00 mm
Højde (metrisk) 288.00 mm
Dybde (metrisk) 520.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Farveevne Monokrom
Inkluderer Peel and Present-modulet er forudinstalleret. Den leveres med en etiketapplikator til hætteglas, en britisk netledning, en Brady Workstation Basic Suite, 2 tomme båndkerner, en USB kabel, en produkt-cd med driveren, brugervejledningen på sprog, konfigurations-/indstillingsmanualen på engelsk og en trykt brugervejledning på engelsk
Udskrivningshastighed 150.00 mm/s
Opløsning 600 dpi
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Alternativt varenummer I7100-600-P-UK-VLA