Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 med Peel-funktion
Artikelnummer. 30242846 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Opløsning:
300 dpi
600 dpi
Alternativt varenummer:
i7100-300P-EU-BWS
i7100-600P-EU-BWS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Opløsning Alternativt varenummer
30242846 300 dpi i7100-300P-EU-BWS
30242845 600 dpi i7100-600P-EU-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30242846 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20480.00 DKK
    17467.31 DKK / 1 sæt
    Spare 3012.69 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 01-10-2026
BradyPrinter i7100 industrielle termotransfer bordpladeprinter er ideel til pålidelig højvolumen og nøjagtig udskrivning på ærmer, tags, etiketter, tape, kabelmarkører og mere.
  • Udskriv på det bredeste udvalg af materialer med tillid, inklusive materialer, der er svære at udskrive
  • Peel-konfiguration fjerner automatisk etiketter fra foringen
  • Udskriver ultraskarpt på etiketter helt ned til 4 mm med høj nøjagtighed
  • Designet til at udskrive tusindvis af etiketter hver dag, hver dag
  • Brugervenlig berøringsskærm til justering af printerindstillinger hurtigt og nemt
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Blå, Grå
Display Type Farve LCD
Materiale Plast
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Længde (engelsk) 18,1 tommer
Bredde (engelsk) 9,9 tommer.
Længde (metrisk) 459.74 mm
Bredde (metrisk) 251.46 mm
Højde (engelsk) 11,4 tommer
Højde (metrisk) 289.56 mm
Dimensioner (L x B) 459.74 x 251.46 x 289.56 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 50.80 x 91.44 mm
Inkluderer Brady Workstation Suite, Peel-funktion
Sprog Dansk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort op til 512 GB
Model- i7100-300P-EU-BWS
Udskrivningshastighed 150,00 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Arbejdsstation, Windows
Konnektortyper Ethernet, I/O forbindelse, Bluetooth (valgfrit), Wi-Fi (valgfrit), seriel, USB
Operativsystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vægt (engelsk) 22.05 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
Certificeringer/compliance CE, FCC klasse A, FCC klasse CB, CCC, UL
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 100 til 240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer i7100-300P-EU-BWS
Stiktype EU