Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 Kit EU with Workstation PWID suite
Artikelnummer. 16367595
:
BradyPrinter i7100 EU; Color Capability: Monochrome; Print Speed: 150 mm/s; Print Technology: Direct Thermal, Thermal Transfer; Resolution: 600 dpi; Weight (Metric): 10 kg
Artikelnummer. 16367595
Brand: Brady™ 198613
The BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer is an accurate, heavy-duty printer that quickly prints on durable sleeves, printed circuit board labels and asset and component labels.
Produce a wide range of high quality identification materials with the BradyPrinter i7100 Kit for EU.
  • Powerful internal processor designed to handle up to 7000 labels per day
  • Intuitive color touch screen interface with distinctive icons to easily access printer menus
  • Optional I/O connection that allows printer to be triggered from programmable controller, foot pedal, sensor or other basic device
  • Center alignment of prints for high printing accuracy
  • Interchangeable platen rollers for optimized printhead lifetime
  • Includes Brady™ Workstation Product & Wire Identification Software Suite
Tekniske data
Display Type Farve LCD
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Bredde (engelsk) 9,9 tommer.
Bredde (metrisk) 252 mm
Højde (engelsk) 11,4 tommer
Højde (metrisk) 290 mm
Dybde (engelsk) 18 tommer
Dybde (metrisk) 460 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer i7100 Printer, EU Power Cord, 2 Empty Ribbon Cores, USB Cable, Product CD with Driver, User Manual, Brady™ Workstation Product & Wire ID Suite
Sprog arabisk, bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, litauisk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, serbisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort, slot op til 512 GB
Model- i7100
Udskrivningshastighed 150 mm/s
Opløsning 600 dpi
Konnektortyper Bluetooth™ , Ethernet, I/O Forbindelse, seriel, USB
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
Til brug med (applikation) Barcode and Inventory Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
garanti 2 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer i7100-600-EU-PWID