Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU med Peel funktion og hætteglas etiket applikator og Brady Workstation LAB Suite
Artikelnummer. 17107031 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Opløsning:
300 dpi
600 dpi
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Opløsning Pakningsstørrelse
17107031 600 dpi -
17197021 300 dpi 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17107031 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 307659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53615.00 DKK
    52526.72 DKK / 1 sæt
    Spare 1088.28 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Industriel termotransfer-bordpladeprinter er ideel til kunder, der har brug for pålidelig udskrivning i store mængder.
  • BradyPrinter i7100 industriel termotransfer-bordprinter er ideel til kunder, der har behov for pålidelig udskrivning i store mængder.
  • Automatiser identifikation af hætteglasrør med hætteglassetiketapplikatoren, der udskriver og påfører etiketter på hætteglasrør på mindre end 2 sekunder.
  • Printeren leveres med Brady Workstation Laboratory Identification Software suite, der gør det muligt for dig straks at begynde at designe professionelle etiketter.
  • Denne suite kombinerer ofte brugte softwareapps til at skabe laboratorie-identifikationsetiketter.
Tekniske data
Produkttype Printer
Display Type Farveberøringsskærm
Til brug med (udstyr) THT Series Printers
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 9.92 in.
Bredde (metrisk) 252 mm
Højde (engelsk) 11.34 in.
Højde (metrisk) 288 mm
Dybde (engelsk) 20.47 in.
Dybde (metrisk) 520.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Farveevne Ensfarvet
Inkluderer Etiketapplikator til hætteglas, en EU-strømledning, 2 tomme båndkerner, en USB kabel, en produkt-cd med driveren, brugermanualen på sprog, konfigurations-/indstillingsmanualen på engelsk og en trykt brugermanual på engelsk og Brady Workstation Laboratory ID Suite
Sprog arabisk, bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, litauisk, Macedonian, norsk, Persian, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, serbisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort op til 512 GB
Udskrivningshastighed 150,00 mm/sek.
Opløsning 600 dpi
Softwaretype Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Konnektortyper Ethernet;I/O connection;Bluetooth (optional);Wi-Fi (optional);Serial;USB
Operativsystem Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016
Vægt (engelsk) 26.46 lb.
Vægt (metrisk) 12 kg
Certificeringer/compliance CE;FCC class A;FCC class CB;CCC;UL
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Koldtemperaturmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Farekommunikationsidentifikation, Lean- og 5S-mærkning, Rør- og ventilmærkning, Sikkerhedsidentifikation, Sikkerhedsidentifikation, Temperaturinddikerende mærkning, Stregkodemærkning, Udgangs- og udgangsmærkning, Mærkning af fødevarer og gulve, Proces- og gulvplejemærkning, Hospitalsmærkning in.inspektionsmærkning, Midlertidig mærkning, Lagermærkning
Mængde 1 stk.
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 110 V
Alternativt varenummer I7100600P-EULABVLA
Stiktype EU