Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i7100 til EU
Artikelnummer. 16379171
:
BradyPrinter i7100 EU; Udskrivningshastighed: 150 mm/s; Opløsning: 300 dpi; Printteknologi: Direkte termisk, termisk overførsel; Vægt (metrisk): 10 kg; Farvekapacitet: Monokrom
Artikelnummer. 16379171
Brand: Brady™ 149046
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer er en nøjagtig, pålidelig, kraftig printer, der hurtigt udskriver på holdbare sleeves, printede printkortetiketter og aktiv- og komponentetiketter.
De Brady™ i7100 Label Printer har en kraftig intern processor designet til at håndtere op til 7000 labels om dagen.
  • Intuitiv farveberøringsskærmgrænseflade med karakteristiske ikoner for nem adgang til printerens menuer
  • Valgfri I/O forbindelse, der gør det muligt for din printer at blive udløst fra den programmerbare controller, fodpedal, sensor eller anden grundlæggende enhed
  • Centerjustering af udskrifter for høj udskrivningsnøjagtighed
  • Udskiftelige pladevalser for optimeret printhovedets levetid
  • En bred vifte af højkvalitets identifikationsmaterialer
  • Inkluderer QWERTY-tastatur og gratis Brady™ Workstation Basic Software Suite
Tekniske data
Display Type Farve LCD
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Bredde (engelsk) 9,9 tommer.
Bredde (metrisk) 252 mm
Højde (engelsk) 11,4 tommer
Højde (metrisk) 290 mm
Dybde (engelsk) 18 tommer
Dybde (metrisk) 460 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer i7100-printer, EU-strømledning, 2 tomme båndkerner, USB Kabel, produkt-cd med driver, brugermanual, Brady™ Workstation Basic Suite
Sprog arabisk, bulgarsk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk, litauisk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, serbisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-kort, slot op til 512 GB
Model- i7100
Udskrivningshastighed 150 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Bluetooth™ , Ethernet, I/O Forbindelse, seriel, USB
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 10 kg
Til brug med (applikation) Kredsløbskort og elektrisk mærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
garanti 2 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer i7100-300-EU