Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i5300 industriel etiketprinter EU
Artikelnummer. 17479092
Artikelnummer. 17479092
Brand: Brady™ 151283
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konfigurer, skift ud og udskriv hurtigere, end du nogensinde havde forestillet dig med BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. Med en solid metalramme kan denne printer håndtere både store mængder og high-mix etiketteringsapplikationer.
BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer pauser, genoptager og gemmer udskriftsjob i en justerbar kø med overskrivningsbeskyttelse.
  • Udskriver små skrifttyper med præcision ved 600 dpi
  • Kræver ingen kalibrering og ingen justeringer af varme eller hastighedsindstillinger
  • 20 sekunders materialeskift, fungerer med 5,1 til 101,6 mm etiketbredder
  • 178 mm farvetouchskærm og indbygget autoskærer
  • Solid konstruktion med hel metalramme
  • Intuitiv og nem at betjene
  • Inkluderer EU-strømledning
Tekniske data
Display Type Farve LCD touchskærm
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 285 mm
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 279 mm
Dybde (engelsk) 15,7 tommer
Dybde (metrisk) 401 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Farveevne Monokrom
Inkluderer Printer, Brady™ Workstation Basic Design Suite, EU-strømkabel, USB Kabel, Stylus, Rengøringssæt, QuickStart Guide, Jump Drive med How To Videoer og 3. Part Windows™ Chauffør
Sprog indonesisk, bulgarsk, kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, japansk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, tyrkisk
Hukommelse 512 MB RAM, 195 MB IFFS
Model- i5300
Udskrivningshastighed 127 mm/s
Opløsning 600 dpi
Konnektortyper Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært
Operativsystem Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servere 2012, 2012 R2 og 2016
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Vægt (engelsk) 33 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg
Til brug med (applikation) Tråd- og kabelmærkning, elektrisk, laboratorie- og stregkodemærkning, generel identifikation
garanti 2 år
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer I5300-600C-EU