Få mere at vide
Brady™ BradyPrinter i5300 industriel etiketprinter
Artikelnummer. 30242843 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Produkttype:
Printer
Printersæt
Konnektortyper:
Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært
Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært, Wi-Fi
Alternativt varenummer:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Konnektortyper Alternativt varenummer
30242843 Printersæt Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært i5300-C-EU-BWS
30242842 Printersæt Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært, Wi-Fi i5300-C-EU-WF-BWS
30242812 Printer Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært i5300-600-EU-BWS
30242818 Printer Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært, Wi-Fi i5300-600WF-EU-BWS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30242843 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15695.00 DKK
    13387.63 DKK / 1 sæt
    Spare 2307.37 DKK
    14% Slukket
På lager
Få hurtig og effektiv præcisionsprint til høj-mix, store mængder etikettering.
  • 300 dpi: udskriver små skrifttyper med præcision
  • Kræver ingen kalibrering og ingen justeringer af varme og hastighedsindstillinger
  • 20 sekunders materialeskift, 5,08 mm til 101,6 mm etiketbredder
  • Sætter pause, genoptager og gemmer udskriftsjob på printeren i en justerbar kø med overskrivningsbeskyttelse
  • 178 mm farvetouchskærm og indbygget autoskærer
  • Solid konstruktion med en hel metalramme
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
  • Intuitiv og nem at betjene
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Blå, Grå
Display Type Farve LCD touchskærm
Materiale Plast
Print teknologi Direkte termisk, termisk overførsel
Længde (engelsk) 15,8 tommer
Bredde (engelsk) 11,2''
Længde (metrisk) 401.32 mm
Bredde (metrisk) 284.48 mm
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 279.40 mm
Dimensioner (L x B) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Farveevne Ensfarvet
Skærmstørrelse 177.80 mm
Inkluderer Brady Workstation Suite
Sprog Dansk, spansk, tysk, fransk, hollandsk
Hukommelse 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Model- i5300-C-EU-BWS
Udskrivningshastighed 254.00 mm/s
Opløsning 300 dpi
Softwaretype Brady Arbejdsstation, Windows
Konnektortyper Kabelført, Ethernet, USB 2.0, USB Vært
Operativsystem Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Vægt (engelsk) 33 lb.
Vægt (metrisk) 15.0 kg
Certificeringer/compliance CE, EAC, UKCA, cULus (US/Canada), FCC
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter
Spænding 100 til 240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer i5300-C-EU-BWS
Stiktype EU