Få mere at vide
Brady™ Bradylink™ Advarselsstolpe og kæde
Artikelnummer. 11721955
Skift visning
Farve:
Gul
Sort
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
11721955 Sort 1 stk. Hver
11741356 Sort 6 pakker Pakke med 6
11761356 Gul 6 pakker Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11721955 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 092116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1353.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.85 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Bradylink™ Advarselspæl og kæde er lavet af farverig polystyren og polyethylen og er et dekorativt alternativ til metalstolper.
  • Stolper er ikke-ledende, så de kan sikkert bruges i elektrisk farlige områder.
  • I modsætning til metalstolper, Bradylink™ Advarselsposter ruster ikke.
  • Hul bund kan fyldes med sand for mere stabil påføring.
  • Stor C-krog holder kæden på plads på store stolper og kan bruges åben eller lukket for større sikkerhed.
  • Base og toppe medfølger.
Tekniske data
Produkttype Advarselsstolpe og kæde
Alternativt varenummer BRADYLINK ADVARSELSPOST SOLID SORT -1 EA
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Oversigt Bradylink Advarselsindlæg
Diameter (engelsk) 3 tommer
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 41''
Højde (metrisk) 1041.4 mm
Inkluderer Baser og toppe
Mængde 1 stk.