missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bradykinin Acetate, TRC

Artikelnummer. 30346588
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346588 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346588 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67668050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bradykinin acetate
CAS 6846-03-3
Molekylær formel C50 H73 N15 O11 . C2 H4 O2
Mængde 50 mg
Synonym H 1970, (S)-2-((S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-(2-((S)-1-((S)-1-((S)-2-Amino-5-guanidinopentanoyl)pyrrolidine-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxamido)acetamido)-3-phenylpropanamido)-3-hydroxypropanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-phenylpropanamido)-5-guanidinopentanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C50H73N15O11.C2H4O2/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55;1-2(3)4/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57);1H3,(H,3,4)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-;/m0./s1
SMIL CC(=O)O.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC navn acetic acid;(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-1-[(2S)-1-[(2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 1120.26
Formel vægt 1119.5825
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.