Få mere at vide
MedChemExpress Bradykinin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.97% |
| CAS | 58-82-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1060.21 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 100 mg/mL (94.32 mM) |