Få mere at vide
MedChemExpress Bradykinin (1-6)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.95% |
| CAS | 23815-88-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 659.73 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (151.58 mM∣Need ultrasonic) |