Få mere at vide
MedChemExpress Bradykinin (1-5)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.0% |
| CAS | 23815-89-6 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.66 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (174.62 mM∣Need ultrasonic) |