Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Forudskårne polyesteretiketter
Click to view available options
Dimensioner (LxB):
3,35 x 2,17 tommer.
4,33 x 2,95 tommer.
6,10 x 4,13 tommer.
Unit Size:
Hver
Description
- Fremstillet af polyester til almindelig indendørs brug
- Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
- Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
- Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
- Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
- Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Specifications
Specifications
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Show More |