Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Forudskårne polyesteretiketter
Artikelnummer. 16100491
Dimensioner (LxB):
3,35 x 2,17 tommer.
4,33 x 2,95 tommer.
6,10 x 4,13 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16100491
Brand: Brady™ 150026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ BradyJet™ Forudskårne polyesteretiketter er til brug med BradyJet™ J2000 og er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
  • Fremstillet af polyester til almindelig indendørs brug
  • Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Rør& ventil mærkning; Sikkerhed& Overholdelses-id; Visuel arbejdspladsmærkning; Lagermærkning; Lockout Tagout-mærkning; GHS& Kemiske etiketter; Arc Flash-etiketter
Til brug med (udstyr) BradyJet™ J2000
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 340 Labels/Bag
Mængde 340/Rul
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) −40 til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.119 mm
Dimensioner (LxB) 3,35 x 2,17 tommer.
Længde (engelsk) 2.17 in.
Bredde (engelsk) 2.17 in.
Bredde (metrisk) 55.12 mm
Højde (engelsk) 3.35 in.
Højde (metrisk) 85.09 mm
Diameter (engelsk) 1,88 tommer Indre dia.
Alternativt varenummer J20-260-2569