Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Etiketter af polypropylen
Artikelnummer. 16190471
Dimensioner (L x B):
0,25 x 0,825 tommer.
0,25 x 2 tommer.
0,5 x 2 tommer.
0,6 x 1,3 tommer.
1 x 0,5 tommer.
1 x 1 tommer.
1 x 1,5 tommer.
1 x 2 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,75 x 1,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16190471
Brand: Brady™ 150018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketter er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
  • Ideel til fuldfarve identifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Perfekt til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Kemikaliebestandig, kuldebestandig, højtemperaturbestandig, lavtemperaturbestandig
Tekniske data
Produkttype Label
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 printer
Materiale Polypropylen
Diameter (engelsk) 1,88 tommer Indre dia.
Dimensioner (L x B) 1 x 2 tommer.
Klæbende type Akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Non-sterile
Slutte Mat
Format Rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Til brug med (applikation) Laboratorie-/sundhedsidentifikation
Mængde 1500,-/rulle
Alternativt varenummer J20-137-7425J