Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Etiketter af polypropylen
Artikelnummer. 16170481 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,25 x 0,825 tommer
0,25 x 2 tommer
0,5 x 2 tommer
0,6 x 1,3 tommer
1 x 0,5 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1 x 2 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,75 x 1,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16170481 0,6 x 1,3 tommer Hver
16190481 1,75 x 1,5 tommer -
16130481 1 x 1,5 tommer Hver
16180481 0,25 x 0,825 tommer -
16120481 1 x 1 tomme Hver
16190471 1 x 2 tommer -
16180471 1,5 x 0,75 tommer -
16100481 0,25 x 2 tommer Hver
16170491 0,5 x 2 tommer -
16180491 1 x 0,5 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16170481 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1175.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.06 DKK
    3% Slukket
På lager
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketter er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
  • Ideel til fuldfarve identifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Perfekt til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Kemikaliebestandig, kuldebestandig, højtemperaturbestandig, lavtemperaturbestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Polypropylen
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-/sundhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000
Mængde 1500/Rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B) 0,6 x 1,3 tommer
Diameter (engelsk) 1,88 tommer ID.
Alternativt varenummer J20-256-7425J