Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Etiketter af polypropylen
Artikelnummer. 16100481
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,25 x 0,825 tommer.
0,25 x 2 tommer.
0,5 x 2 tommer.
0,6 x 1,3 tommer.
1 x 0,5 tommer.
1 x 1 tommer.
1 x 1,5 tommer.
1 x 2 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,75 x 1,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
16100481 0,25 x 2 tommer. Hver
16190481 1,75 x 1,5 tommer. -
16130481 1 x 1,5 tommer. Hver
16180481 0,25 x 0,825 tommer. -
16170481 0,6 x 1,3 tommer. Hver
16120481 1 x 1 tommer. Hver
16190471 1 x 2 tommer. -
16180471 1,5 x 0,75 tommer. -
16170491 0,5 x 2 tommer. -
16180491 1 x 0,5 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16100481 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketter er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
  • Ideel til fuldfarve identifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Perfekt til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Kemikaliebestandig, kuldebestandig, højtemperaturbestandig, lavtemperaturbestandig
Tekniske data
Produkttype Label
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 printer
Materiale Polypropylen
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (engelsk) 1,88 tommer Indre dia.
Dimensioner (L x B) 0,25 x 2 tommer.
Klæbende type Akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Non-sterile
Slutte Mat
Format Rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Til brug med (applikation) Laboratorie-/sundhedsidentifikation
Mængde 2000/Rulle
Alternativt varenummer J20-151-7425J