Få mere at vide
Brady™ BradyJet Laboratorie vinyletiketter
Indendørs vinyletiketter til generelle formål med specialformuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
Brand: Brady™ 150546
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
| Akryl, Permanent | |
| Hvid | |
| Stanset udstansning | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Elektrisk mærkning, identifikation af anlæg, generel identifikation, identifikation af farekommunikation, Lean og 5S-mærkning, låsmærkning, mærkning af rør og ventiler, sikkerhedsidentifikation, lagermærkning | |
| Sekundær etiket er ikke inkluderet | |
| -40 °C | |
| 1000/Pk. | |
| 1 x 3 tommer. | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 0.135 mm | |
| 1 tomme | |
| 76.20 mm | |
| 25.40 mm |
| Ingen | |
| Mat | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Ink Jet | |
| Ikke-steril | |
| BradyJet™ J2000 | |
| 1 | |
| 1000 etiketter/pose | |
| Rektangel | |
| -40 °F til +140 °F | |
| 0,0054 tommer. | |
| 25.40 x 76.2 mm | |
| 3,2 tommer. | |
| 1 tomme | |
| J20-18-2595 |