Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Laboratoriemærker med sekundær etiket
Artikelnummer. 16190491 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1 tomme
0,5 x 1 tomme
0,5 x 1,5 tommer
0,75 x 1 tomme
Mængde:
1500/Rulle
2000/Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
16190491 0,75 x 1 tomme 2000/Rulle -
16140481 0,375 x 1 tomme 1500/Rulle -
16150481 0,5 x 1 tomme 1500/Rulle -
16160491 0,5 x 1,5 tommer 1500/Rulle -
16110481 0,375 x 1 tomme 2000/Rulle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16190491 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2630.00 DKK
    2556.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.70 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Brady™ BradyJet™ Laboratorieetiketter med sekundær etiket er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
  • Ideel til fuldfarve identifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Perfekt til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Kemikaliebestandig, kuldebestandig, højtemperaturbestandig, lavtemperaturbestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Polypropylen
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-/sundhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000
Mængde 2000/Rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B) 0,75 x 1 tomme
Alternativt varenummer J20-88-7425J