Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Laboratoriemærker med sekundær etiket
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,5 x 1,5 tommer.
0,75 x 1 tommer.
Mængde:
1500,-/rulle
2000/Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til fuldfarve identifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier
- Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
- Perfekt til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
- Kemikaliebestandig, kuldebestandig, højtemperaturbestandig, lavtemperaturbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Label |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | BradyJet J2000 printer |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) | 1,88 tommer Indre dia. |
| Dimensioner (L x B) | 0,5 x 1,5 tommer. |
| Klæbende type | Akryl |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Slutte | Mat |
| Vis mere |