Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Laboratoriemærker med sekundær etiket
Artikelnummer. 16110481
Dimensioner (L x B):
0,375 x 1 tommer.
0,5 x 1 tommer.
0,5 x 1,5 tommer.
0,75 x 1 tommer.
Mængde:
1500,-/rulle
2000/Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16110481
Brand: Brady™ 150005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brady™ BradyJet™ Laboratorieetiketter med sekundær etiket er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
  • Ideel til fuldfarve identifikation og stregkodeapplikationer, hvor der kræves modstand mod flydende nitrogen, autoklaveforhold og barske kemikalier
  • Mat hvid polypropylen med akrylklæber kan udskrives med inkjet
  • Perfekt til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Kemikaliebestandig, kuldebestandig, højtemperaturbestandig, lavtemperaturbestandig
Tekniske data
Produkttype Label
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 printer
Materiale Polypropylen
Diameter (engelsk) 1,88 tommer Indre dia.
Dimensioner (L x B) 0,375 x 1 tommer.
Klæbende type Akryl
Autoklaverbar Autoklaverbar
Sterilitet Non-sterile
Slutte Mat
Format Rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Til brug med (applikation) Laboratorie-/sundhedsidentifikation
Mængde 2000/Rulle
Alternativt varenummer J20-152-7425J