Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ J5000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
Artikelnummer. 17409212
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30 meter x 10 cm.
30 meter x 15 cm.
30 meter x 20 cm.
30 meter x 6,8 cm.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17409212 30 meter x 6,8 cm.
17419212 30 meter x 10 cm.
17429212 30 meter x 15 cm.
17439212 30 meter x 20 cm.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17409212 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151110
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det specielle aggressive klæbemiddel på dette repositionerbare inkjetmateriale forbliver på plads, når du har brug for det, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til 5S- og lageranvendelser.
  • Holdbart og fleksibelt materiale, der gør den ideel til områder, hvor identifikation ofte ændres
  • Servicetemperatur på -40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Tekniske data
Klæbende type Akryl, Aftagelig
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Midlertidig mærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet™ J5000
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Etiket/Pose
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.254 mm
Dimensioner (L x B) 30 meter x 6,8 cm.
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 2,25 tommer
Bredde (metrisk) 57.15 mm
Alternativt varenummer J50C-2250-2581