Få mere at vide
Brady™ BradyGrip™ Print-on-hook labels med VELCRO™ Krog til M7 printere
Artikelnummer. 17889144
Dimensioner (LxB):
20 fod x 0,25 tommer.
20 fod x 0,5 tommer
20 fod x 0,75 tommer
20 fod x 1 tommer.
20 fod x 1,5 tommer
Artikelnummer. 17889144
Brand: Brady™ 173238
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til lednings- og kabel-ID ™er BradyGrips Print-on Hook Materiale et unikt print-and-place-materiale, der nemt kan påføres, flyttes eller fjernes.
  • Har en printbar front og gribende bagside med små kroge
  • Hæfter til VELCRO™ Mærke ONE-WRAP™ Rem til nem ledning og kabel-ID
  • Skader ikke ledninger og kabler som nylon kabelbindere
  • Maksimerer din oppetid med hurtigere, printbart ID på kabelbundter
  • VELCRO™ Mærke ONE-WRAP™ produkt medfølger ikke ved køb
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Ikke-klæbende
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 20 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0,015 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.381 mm
Dimensioner (LxB) 20 fod x 0,25 tommer.
Længde (engelsk) 20 ft.
Længde (metrisk) 6.1 m
Bredde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer M7C-250-414