Få mere at vide
Brady™ BradyGrip™ Print-on-hook labels med VELCRO™ Mærke Krog
Beskrivelse
- Designet i samarbejde med Velcro™ Virksomheder til nemt og sikkert at mærke lednings- og kabelbundter
- Konstrueret til langtidsbrug og genbrug
- Lavet med Velcro™ Mærkekroge til sikker placering på VELCRO™ Mærke ONE-WRAP™ Remme
- Nem at omplacere og genbruge, når du skal opdatere dine bundter
- VELCRO™ Mærke ONE-WRAP™ produkt medfølger ikke ved køb
- VELCRO™ og ONE-WRAP™ er registrerede varemærker tilhørende Velcro™ IP Holdings, LLC
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863) |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af ledninger og kabler |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |