Beskrivelse
- Påfør, flyt og fjern nemt dette eksklusive print-and-place-materiale skabt fra en Brady og VELCRO™ Brand partnerskab
- Hold ledninger og kabler tydeligt identificeret for at komme igennem installationer, fejlfinding og reparationer
- Brug farve til at tilføje stærke visuelle signaler, når du lokaliserer lednings- og kabelbundter
- Du skal blot udskrive din unikke etiket, og derefter anvende den på din VELCRO™ Mærke ONE-WRAP™ Rulle
- Indbygget LabelSense™ teknologi muliggør patron- og printerkommunikation for hurtige skift, automatisk etiketopsætning og problemfri softwareinteraktion
- Til brug med BradyJet™ J7300 farvelabelprinter
- Der kræves blækpatroner for at udskrive dette materiale, brug varenumrene P-CMY-1 og PK-1
- VELCRO™ Mærke ONE-WRAP™ produkt medfølger ikke ved køb. VELCRO™ og ONE-WRAP™ er registrerede varemærker tilhørende Velcro IP Holdings LLC . Brugt med tilladelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Oversigt | BradyGrip Print-on krog etiketter med VELCRO mærke krog til BradyJet J7300 farvelabelprinter |
| Klæbende type | Hook and Loop |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Mærkning af ledninger og kabler |
| Vis mere |