Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ Glow-in-the-Dark etikettape til M7-printere
Description
- Ideel til brug i udgangs- og retningsskilte, identifikation af brandalarmer og slukkere og retningsbestemte systemer til flugt- eller evakueringsveje
- Fotoluminescerende materiale oplades på 5 minutter ved 1000 Lux for 10+ timers glødetid
- Servicetemperaturområde på -40 °F til 176 °F
- B-582 er et ikke-giftigt, ikke-radioaktivt, eksplosionssikkert materiale
Spécification
Spécification
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002, del 2 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Fluorescerende Grøn |
| Slutte | Glans |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?