Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ Glow-in-the-Dark etikettape til M7-printere
Beskrivelse
- Ideel til brug i udgangs- og retningsskilte, identifikation af brandalarmer og slukkere og retningsbestemte systemer til flugt- eller evakueringsveje
- Fotoluminescerende materiale oplades på 5 minutter ved 1000 Lux for 10+ timers glødetid
- Servicetemperaturområde på -40 °F til 176 °F
- B-582 er et ikke-giftigt, ikke-radioaktivt, eksplosionssikkert materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002, del 2 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Fluorescerende Grøn |
| Slutte | Glans |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |