Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels
Størrelse (engelsk):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Phosphorescent tape for low light conditions
- 1 and 2 in. widths available
- Each roll is 75 ft. in length
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Glow |
| Format | Roll |
| Materiale | Polyester (B-582) |
| Produkttype | BMP71 Phosphorescent Tape |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Printer |
| Størrelse (engelsk) | 75 ft. x 2 in. |
| Størrelse (metrisk) | 22.8m x 50.8mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0.0079 in. |