Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels
Artikelnummer. 11894335
Størrelse (engelsk):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11894335
Brand: Brady™ 115130
Designed for labeling in low-light conditions. Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels work with the MBP71 printer.
  • Phosphorescent tape for low light conditions
  • 1 and 2 in. widths available
  • Each roll is 75 ft. in length
Tekniske data
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Glow
Format Roll
Materiale Polyester (B-582)
Produkttype BMP71 Phosphorescent Tape
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Størrelse (engelsk) 75 ft. x 2 in.
Størrelse (metrisk) 22.8m x 50.8mm
Tykkelse (engelsk) 0.0079 in.