Få mere at vide
Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels
Artikelnummer. 11879524
Størrelse (engelsk):
75 fod x 1 tomme
75 fod x 2 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11879524
Brand: Brady™ 104290
Designed for labeling in low-light conditions. Brady™ BradyGlo™ BMP71 Phosphorescent Labels work with the MBP71 printer.
  • Phosphorescent tape for low light conditions
  • 1 and 2 in. widths available
  • Each roll is 75 ft. in length
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67510 (Parts 1 - 4) Meets OSHA 1910.37
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Glow
Slutte Gloss
Format Roll
Materiale Polyester (B-582)
Produkttype BMP71 Phosphorescent Tape
Til brug med (udstyr) BMP™71 Printer
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Ea.
Størrelse (engelsk) 75 fod x 1 tomme
Størrelse (metrisk) 22.8m x 25.4mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (engelsk) 0.0079 in.
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Længde (metrisk) 22.86 m
Bredde (metrisk) 25.40 mm