Få mere at vide
Brady™ BradyBondz™ Polyester Labels
Artikelnummer. 11508913
Farve:
White
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11508913
Brand: Brady™ 018427
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BradyBondz™ Polyester Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Permanent Polyester (B-423) is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable.
  • UL approved. CSA accepted.
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815.
  • Service temperature of -94°F to +230°F (-70°C to +110°C).
  • A ribbon is required to print this material.
  • Use Part Number M61-R6010 for the BMP™61 Label Printer or M71-R6000 for the BMP™71 Label Printer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Oversigt Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Klæbende type Permanent Acrylic, Permanent
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
Til brug med (udstyr) BMP61, BMP71 (with media adapter), M611
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
nr. pr. pakke 250 Labels/Roll
Mængde 250 Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Dimensioner (LxB) 25.4 x 38.1 mm
Længde (engelsk) 1 in.
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 38.1 mm