Få mere at vide
Brady™ Hætteglas Topetiketter
Artikelnummer. 13563310
Bredde (engelsk):
0,3 tommer.
0,5 tommer
Højde (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Diameter (engelsk):
0,38 tommer.
0,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13563310
Brand: Brady™ 142918
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) Vial Top-etiketter er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • B-490 etiketter kan påføres frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
Tekniske data
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Brug til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP ™33
Vandret gentagelse (metrisk) 12.07 mm
Etiketter pr. række 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Box
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +230°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +110°C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 0,375 x 0,375 tommer.
Længde (engelsk) 0.375 in.
Bredde (engelsk) 0,3 tommer.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 50.80 mm
Højde (engelsk) 0,375 tommer
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (engelsk) 0,38 tommer.
Diameter (metrisk) 1 cm
Alternativt varenummer B33-143-492