Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™Advarsel: Gaffeltrucks trafik med piktogram gulvsikkerhedsskilt
Artikelnummer. 11756365 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11756365 Polyester Hver
1 options
Artikelnummer. 11756365 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    723.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.62 DKK
    7% Slukket
På lager
Brug disse skilte på vigtige steder for at minde gaffeltruckchauffører og andre lagermedarbejdere om at stoppe eller tage etablerede stier for at undgå potentielle farer eller ulykker.
  • ToughStripe gulvskilte har slidstærkt gulvmarkeringstape med et højtydende klæbemiddel
  • Skiltet viser ADVARSEL GAFFELTRAFIK (med picto og skridsikre områder)
  • Sort på gult
  • Diameter: 43,18 cm (17 tommer)
  • B-534 polyester— overfladetrykt polyester med klar polyesteroverlaminat, skridsikre områder og gummibaseret klæbemiddel
  • Lyse farver og fed tekst giver høj synlighed til kritiske budskaber
  • Designet til at modstå barske industrielle miljøer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt varenummer B534FS 17 tommer. BLK/YEL WRNG GAFFELTRAFIK
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent gummi
Oversigt ToughStripe - Fortrykte gulvskilte
Diameter (engelsk) 17 tommer
Diameter (metrisk) 431.80 mm
Til brug med (applikation) For at kommunikere vigtige sikkerheds- og advarselsmeddelelser til medarbejderne
Maks. Temperatur (engelsk) 130 °F
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Tykkelse 0,01 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130° F
Sprog Dansk
Vist tekst Advarsel Gaffeltruck Trafik
Produkttype Gulvmærkeskilt
Farve Sort på Gul