Beskrivelse
- ToughStripe gulvskilte har slidstærkt gulvmarkeringstape med et højtydende klæbemiddel
- Skiltet viser STRÅLINGSOMRÅDE (m/picto og skridsikre områder)
- Sort og magenta på gul
- Størrelse: 35,56Hx 45,72 Wcm (14Hx 18W in.)
- B-534 polyester— overfladetrykt polyester med klar polyesteroverlaminat, skridsikre områder og gummibaseret klæbemiddel
- Lyse farver og fed tekst giver høj synlighed til kritiske budskaber
- Designet til at modstå barske industrielle miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Opfylder sikkerhedsstandarder for rene, tørre skridsikre overflader pr ANSI A 1264.2-2006 & OSHA 1910.22 |
| Alternativt varenummer | B534 14X18 BLK,MAG/YEL FORSIGTIG RAD OMRÅDE |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent gummi |
| Oversigt | ToughStripe - Fortrykte gulvskilte |
| Monteringstype | Self-adhesive |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder, udpege sikkerhedsudstyr og udgange og håndhæve krav til beskyttelsesudstyr |
| Højde (engelsk) | 14'' |
| Vis mere |