Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Polyester gulvfodaftryk
Artikelnummer. p-4247096
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Sort
Yellow
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11721196
Brand: Brady™ 104406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Visuelt direkte trafik ved hjælp af disse footprint-klistermærker
Disse klistermærker er designet til nemt at blive påsat i hånden og er lavet af sejt, elastisk materiale, der kan modstå gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte.
  • Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra glidere, palledonkrafte osv.
  • Fremstillet med robust polyester og aggressivt klæbemiddel
  • Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
  • Dimensioner: 25,4x 8,89 cm (10x 3,5 tommer)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Rød
Slutte Højglans
Format Label
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Bruges til visuelt at dirigere trafik i hele dit anlæg
Glans 115 Gardner-enheder
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 5 Pairs/Pack
Mængde 10/Pk.
Form Fod
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 254.00 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.90 mm
Højde (engelsk) 10 in.
Højde (metrisk) 254.00 mm
Alternativt varenummer TS-514-FOD-RD-10