Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Polyester gulvfodaftryk
Artikelnummer. 11771196 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11771196 Hvid 1 pakke
11721196 Rød 1 pakke
11741196 Blå 1 pakke
11731196 Grøn 1 pakke
11761196 Sort 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11771196 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    280.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.69 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Visuelt direkte trafik ved hjælp af disse footprint-klistermærker
Disse klistermærker er designet til nemt at kunne påføres i hånden og er lavet af hårdt, modstandsdygtigt materiale, der kan modstå gaffeltrucktrafik uden at rive eller løftes.
  • Lavprofildesign minimerer rifter og ridser fra slid, palledonkrafte osv.
  • Fremstillet med robust polyester og aggressiv lim
  • Den flækker og flager ikke, når den fjernes – den falder af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden nogen grim limrester eller skader på gulvet
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, som opstår ved tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og udtværet og rengør som ny
  • Mål: 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 tommer)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Højglans
Format Label
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Bruges til visuelt at dirigere trafik i hele dit anlæg
Glans 115 Gardner-enheder
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 5 par/pakke
Mængde 10/Pk.
Form Fod
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 254.00 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.90 mm
Højde (engelsk) 10 tommer
Højde (metrisk) 254.00 mm
Alternativt varenummer TS-514-FOD-WT-10