Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Polyester Gulv Dot
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Beskrivelse
Disse prikker er lavet af sej, elastisk polyester og aggressivt klæbemiddel, og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte.
Smertefri fjernelse
- Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
- Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
- Højglans overflade skinner som ny maling
- Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
- Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
- Diameter: 8,89 cm (3,5 tommer)
- Materiale: ToughStripe Polyester
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Sort |
| Slutte | Højglans |
| Format | Label |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | None |
| Vis mere |