Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Polyester Gulv Dot
Artikelnummer. 11747314
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 11747314
Brand: Brady™ 104402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Du skal blot påføre disse robuste prikker én gang og være færdig
Disse prikker er lavet af sej, elastisk polyester og aggressivt klæbemiddel, og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte.
Smertefri fjernelse
  • Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
Høj synlighed
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
Specifikationer
  • Diameter: 8,89 cm (3,5 tommer)
  • Materiale: ToughStripe Polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Blå
Slutte Højglans
Format Label
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder og udpege sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 400 Labels/Roll
Mængde 350/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 88.9 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 3.5 in.
Bredde (engelsk) 3.5 in.
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 8.89 cm
Alternativt varenummer TS-DIA89-514-BL-RL