Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Polyester Gulv Dot
Artikelnummer. 11727314
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11727314 Rød 1 pakke
11737314 Grøn 1 rulning
11747314 Blå 1 rulning
11767314 Sort 1 rulning
11757314 Gul 1 rulning
11777314 Hvid 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11727314 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 DKK
    1786.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 128.44 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Du skal blot påføre disse robuste prikker én gang og være færdig
Disse prikker er lavet af sej, elastisk polyester og aggressivt klæbemiddel, og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte.
Smertefri fjernelse
  • Spåner og flager ikke, når den fjernes - kommer af i ét stykke
  • Ren fjernelse uden grimme klæbemiddelrester eller skader på gulvet
Høj synlighed
  • Højglans overflade skinner som ny maling
  • Lav profil minimerer opbygning af affald langs kanterne, der opstår med tykkere (ekstruderede) gulvmærker
  • Overfladen modstår mærker og pletter og renser op som ny
Specifikationer
  • Diameter: 8,89 cm (3,5 tommer)
  • Materiale: ToughStripe Polyester
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Rød
Slutte Højglans
Format Label
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder og udpege sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 400 etiketter/pakke
Mængde 350/Pk.
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 88.9 x 88.9 mm
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Diameter (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 8.89 cm
Alternativt varenummer TS-DIA89-514-RD-RL