Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Overlamineret gulvtape
Artikelnummer. 11790996
Længde (engelsk):
50 fod
100 fod
Bredde (engelsk):
1 tomme
1,12 tommer.
2''
2,25 tommer.
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 11790996
Brand: Brady™ 142138
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust polyestertape til brug på gulve
  • Meget holdbar
  • Let at påføre
  • Nem at fjerne
  • Klar med en blank finish
  • Fås i flere bredder og længder
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe overlamineringstape
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Klar
Slutte Glans
Format Label
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Anvendes som en klar beskyttelse over laminat til Brady ToughStripe™ mærke
Glans 115 Gardner-enheder
Levetid 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 1 Roll/Box
Mængde 1 rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (LxB) 30.48 m x 76.2 mm
Længde (engelsk) 100 fod
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76 mm
Alternativt varenummer OVERLam B-634 76,2mm X 30,48m