Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Overlamineret gulvtape
Længde (engelsk):
50 fod
100 fod
Bredde (engelsk):
1 tomme
1,12 tommer.
2''
2,25 tommer.
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Beskrivelse
- Meget holdbar
- Let at påføre
- Nem at fjerne
- Klar med en blank finish
- Fås i flere bredder og længder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe overlamineringstape |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Klar |
| Slutte | Glans |
| Format | Label |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | None |
| Vis mere |