Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med overlaminat
Farve:
Black, Clear
Blue
Green, Clear
Gul, Klar
Hvid, Klar
Orange, Clear
Red, Clear
Yellow, Clear
Længde (engelsk):
100 ft.
Bredde (engelsk):
1,12 tommer.
1.12 in.
2,25 tommer.
2.25 in.
Bredde (metrisk):
2.86 cm
5.71 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Indeholder
- 1 roll of B-483 polyester
- 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Easy Three-Step Process
- Print label
- Position on floor
- Apply overlaminate
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EC |
| Oversigt | GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate |
| Klæbende type | Rubber, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Red, Clear |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Vis mere |