Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med overlaminat
Farve:
Blå
Grøn, Klar, Clear
Gul, Klar
Gul, Klar, Clear
Hvid, Klar
Orange, Klar, Clear
Rød, Klar, Clear
Sort, Klar, Clear
Længde (engelsk):
100 fod
Bredde (engelsk):
1,12 tommer
1,12 tommer.
2,25 tommer
2,25 tommer.
Bredde (metrisk):
2,86 cm
5,71 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Indeholder
- 1 roll of B-483 polyester
- 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Easy Three-Step Process
- Print label
- Position on floor
- Apply overlaminate
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EC |
| Oversigt | GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate |
| Klæbende type | Rubber, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Rød, Klar, Clear |
| Slutte | Gloss |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Vis mere |