Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med overlaminat
Artikelnummer. 11751006
Farve:
Blå
Grøn, Klar, Clear
Gul, Klar
Gul, Klar, Clear
Hvid, Klar
Orange, Klar, Clear
Rød, Klar, Clear
Sort, Klar, Clear
Længde (engelsk):
100 fod
Bredde (engelsk):
1,12 tommer
1,12 tommer.
2,25 tommer
2,25 tommer.
Bredde (metrisk):
2,86 cm
5,71 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11751006
Brand: Brady™ 142161
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1 rulle B-483 polyester
  • 1 rulle B-634 polyester overlaminat
Skab brugerdefinerede gulvetiketter hurtigt og nemt
Nem tre-trins proces
  • Udskriv etiket
  • Position på gulvet
  • Påfør overlaminat
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt GlobalMark ToughStripe Gulvmarkeringstape med overlaminat
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Gul, Klar
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Til høj vedhæftning til teksturerede metaller og plast med lav overfladeenergi
Til brug med (udstyr) GlobalMark™ 2 og BMP™ 71 etiketprinter
Inkluderer 1 rulle tape og 1 rulle over laminat
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 2 Rolls/Kit
Mængde 1 sæt
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.203 mm
Dimensioner (LxB) 100 fod x 2,25 tommer. (30,48 mx 5,71 cm)
Længde (engelsk) 100 fod
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) 5,71 cm
Alternativt varenummer GMK B-483 YL 57,2mm& B-634OLam