Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Etiketter med overlaminat
Artikelnummer. 11741016
Farve:
Blå
Grøn, Klar, Clear
Gul, Klar
Gul, Klar, Clear
Hvid, Klar
Orange, Klar, Clear
Rød, Klar, Clear
Sort, Klar, Clear
Længde (engelsk):
100 fod
Bredde (engelsk):
1,12 tommer
1,12 tommer.
2,25 tommer
2,25 tommer.
Bredde (metrisk):
2,86 cm
5,71 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11741016
Brand: Brady™ 142175
Indeholder
  • 1 roll of B-483 polyester
  • 1 roll of B-634 polyester overlaminate
Skab brugerdefinerede gulvetiketter hurtigt og nemt
Easy Three-Step Process
  • Print label
  • Position on floor
  • Apply overlaminate
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EC
Oversigt GlobalMark ToughStripe Floor Marking Tape with Overlaminate
Klæbende type Rubber, Permanent
Belægning None
Farve Orange, Klar, Clear
Slutte Gloss
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) For high adhesion to textured metals and low surface energy Plastics
Til brug med (udstyr) GlobalMark™ 2 and BMP™ 71 label printer
Inkluderer 1 Roll of tape and 1 roll of over laminate
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 2 Rolls/Kit
Mængde 1 Kit
Temperaturområde (engelsk) 0°F to 130°F
Temperaturområde (metrisk) -18°C to +54°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.203 mm
Dimensioner (LxB) 100 ft. x 1.12 in. (30.48 m x 2.86 cm)
Længde (engelsk) 100 fod
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 1,12 tommer
Bredde (metrisk) 2,86 cm