Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkeringstape
Artikelnummer. 11791665 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Hvid, Rød
Orange
Rød
Sort
Sort, Gul
Sort, Hvid
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11791665 Sort 2'' 1 rulning
11791675 Sort 3 tommer 1 rulning
11791685 Sort 4 tommer 1 rulning
11781675 Sort, Hvid 2'' 1 rulning
11781685 Sort, Hvid 3 tommer 1 rulning
11781695 Sort, Hvid 4 tommer 1 rulning
11761675 Sort, Gul 2'' 1 rulning
11761685 Sort, Gul 3 tommer 1 rulning
11761695 Sort, Gul 4 tommer 1 rulning
11731675 Blå 2'' 1 rulning
11731685 Blå 3 tommer 1 rulning
11731695 Blå 4 tommer 1 rulning
11741675 Grøn 2'' 1 rulning
11741685 Grøn 3 tommer 1 rulning
11741695 Grøn 4 tommer 1 rulning
11751675 Orange 2'' 1 rulning
11751685 Orange 3 tommer 1 rulning
11751695 Orange 4 tommer 1 rulning
11721675 Rød 2'' 1 rulning
11721685 Rød 3 tommer 1 rulning
11721695 Rød 4 tommer 1 rulning
11771675 Hvid, Rød 2'' 1 rulning
11771685 Hvid, Rød 3 tommer 1 rulning
11771695 Hvid, Rød 4 tommer 1 rulning
11701675 Hvid 2'' 1 rulning
11701685 Hvid 3 tommer 1 rulning
11701695 Hvid 4 tommer 1 rulning
11711675 Gul 2'' 1 rulning
11711685 Gul 3 tommer 1 rulning
11711695 Gul 4 tommer 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11791665 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 104310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 DKK
    446.64 DKK / 1 ruller
    Spare 32.36 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
ToughStripe™ Gulvmærkningstape (3,5 m/100 fod i længde) er en langtidsholdbar, kraftig løsning til at markere gulve, gange, arbejdsceller og andre udpegede områder.
  • Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe GULVTAPE
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning Ingen
Farve Sort
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder og udpege sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18 °C
nr. pr. pakke 1 Rulle/Pakke
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (L x B) 100 fod x 2 tommer (30,48 m x 5,08 cm)
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5,08 cm
Alternativt varenummer TS-50.80-514-BK-RL