Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkeringstape
Artikelnummer. 11771695
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Hvid, Rød
Orange
Rød
Sort
Sort, Gul
Sort, Hvid
White, Red
Bredde (engelsk):
2''
3 in.
3 tommer
4 tommer
Bredde (metrisk):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11771695
Brand: Brady™ 104378
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ToughStripe™ Gulvmarkeringstape (3,5 m/100 fod i længden) er en langtidsholdbar, kraftig løsning til mærkning af gulve, gange, arbejdsceller og andre udpegede områder.
  • Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
  • Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Oversigt ToughStripe GULVTAPE
Klæbende type Gummi, Permanent
Belægning None
Farve Hvid, Rød
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder og udpege sikkerhedsudstyr og udgange
Glans 115 Gardner-enheder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -18°C
nr. pr. pakke 1 Roll/Pack
Mængde 1 rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 130 °F
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til +54 °C
Tykkelse (engelsk) 0,008 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.201 mm
Dimensioner (LxB) 100 fod x 4 tommer. (30,48 mx 10,2 cm)
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10,2 cm
Alternativt varenummer TS-101.60-514-RD/WT-STR-RL