Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkeringstape
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkeringstape
Artikelnummer. 11771685
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Hvid, Rød
Orange
Rød
Sort
Sort, Gul
Sort, Hvid
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
Bredde (metrisk):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Bredde (engelsk) | Bredde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11771685 | Hvid, Rød | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11791665 | Sort | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11791675 | Sort | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11791685 | Sort | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11781675 | Sort, Hvid | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11781685 | Sort, Hvid | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11781695 | Sort, Hvid | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11761675 | Sort, Gul | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11761685 | Sort, Hvid | 3 tommer | 7,6 cm | 1 rulning |
| 11761695 | Sort, Gul | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11731675 | Blå | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11731685 | Blå | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11731695 | Blå | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11741675 | Grøn | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11741685 | Grøn | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11741695 | Grøn | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11751675 | Orange | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11751685 | Orange | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11751695 | Orange | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11721675 | Rød | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11721685 | Rød | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11721695 | Rød | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11771675 | Hvid, Rød | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11771695 | Hvid, Rød | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11701675 | Hvid | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11701685 | Hvid | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11701695 | Hvid | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
| 11711675 | Gul | 2'' | 5,08 cm | 1 rulning |
| 11711685 | Gul | 3 tommer | 7,62 cm | 1 rulning |
| 11711695 | Gul | 4 tommer | 10,2 cm | 1 rulning |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11771685
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
104348
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
- Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe GULVTAPE |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid, Rød |
| Slutte | Glans |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | None |
| Produkttype | Label Tape |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at markere gangarealer, gange, opbevaringssteder og udpege sikkerhedsudstyr og udgange |
| Glans | 115 Gardner-enheder |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -18°C |
| nr. pr. pakke | 1 Roll/Pack |
| Mængde | 1 rulle |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (engelsk) | 0 °F til 130 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -18 °C til +54 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,008 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.201 mm |
| Dimensioner (LxB) | 100 fod x 3 tommer. (30,48 mx 7,62 cm) |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Længde (metrisk) | 30.48 m |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 7,62 cm |
| Alternativt varenummer | TS-76.20-514-RD/WT-STR-RL |
| Vis mere Vis mindre |