Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmarkeringstape
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Hvid, Rød
Orange
Rød
Sort
Sort, Gul
Sort, Hvid
White, Red
Bredde (engelsk):
2''
3 in.
3 tommer
4 tommer
Bredde (metrisk):
5,08 cm
7,6 cm
7,62 cm
10,2 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Ideel til markering af gange, gange og opbevaringssteder og identifikation af udstyr og udgangsstier
- Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Oversigt | ToughStripe GULVTAPE |
| Klæbende type | Gummi, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid, Rød |
| Slutte | Glans |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | None |
| Vis mere |